Merck
V900852
Sigma-Aldrich
酸性蓝83
≥55% purity, reagent grade
别名:
Coomassie 亮蓝R, 亮吲哚蓝蛋白 6B, 酸性蓝 83
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C45H44N3NaO7S2
CAS号:
分子量:
825.97
顏色索引編號:
42660
Beilstein:
5718025
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
product name
酸性蓝83, Vetec, reagent grade
等級
reagent grade
產品線
Vetec
SMILES 字串
[Na+].CCOc1ccc(Nc2ccc(cc2)C(\c3ccc(cc3)N(CC)Cc4cccc(c4)S([O-])(=O)=O)=C5\C=C/C(C=C5)=[N+](\CC)Cc6cccc(c6)S([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C45H45N3O7S2.Na/c1-4-47(31-33-9-7-11-43(29-33)56(49,50)51)40-23-15-36(16-24-40)45(35-13-19-38(20-14-35)46-39-21-27-42(28-22-39)55-6-3)37-17-25-41(26-18-37)48(5-2)32-34-10-8-12-44(30-34)57(52,53)54;/h7-30H,4-6,31-32H2,1-3H3,(H2,49,50,51,52,53,54);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
NKLPQNGYXWVELD-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
电泳后检测蛋白条带。
法律資訊
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3