主要文件
V800188
Sigma-Aldrich
Folin & Ciocalteu 酚试剂
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
產品線
Vetec
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3