Merck
V800027
Sigma-Aldrich
硫酸铝 十八水合物
AR, ≥98%
别名:
水合硫酸铝
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Al2(SO4)3 · 18H2O
CAS号:
分子量:
666.43
EC號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
等級
AR
產品線
Vetec
化驗
≥98%
形狀
solid
pH值
2.5-4
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.005%
正離子痕跡
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
SMILES 字串
O=S(O)(O)=O.[AlH2][AlH2].O
InChI
1S/2Al.3H2O4S.9H2O/c;;3*1-5(2,3)4;;;;;;;;;/h;;3*(H2,1,2,3,4);9*1H2/q2*+3;;;;;;;;;;;;/p-6
InChI 密鑰
KFCWRPFNNIEZRY-UHFFFAOYSA-H
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)