Key Documents
1700512
USP
色氨酸相关化合物A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
1,1′-亚乙基双(L-色氨酸), EBT
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H26N4O4
分子量:
434.49
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
tryptophan
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
InChI
1S/C24H26N4O4/c1-14(27-12-15(10-19(25)23(29)30)17-6-2-4-8-21(17)27)28-13-16(11-20(26)24(31)32)18-7-3-5-9-22(18)28/h2-9,12-14,19-20H,10-11,25-26H2,1H3,(H,29,30)(H,31,32)/t19-,20-/m0/s1
InChI 密鑰
DETVQFQGSVEQBH-PMACEKPBSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
该产品在交付时提供并符合现行药典规定。随附的本产品的所有支持信息,包括SDS和任何产品信息彩页,均遵照现行药典许可而编制和发布。
更多信息和支持,请请见现行药典网站。
應用
色氨酸相关化合物A USP参考标准品适用于指定USP药典测试和分析。
还可用于制备标准溶液,用于通过液相色谱法和紫外检测器进行杂质分析。
分析報告
这些产品仅供测试和化验使用。它们不适用于人类或动物,也不能用于诊断、治疗或治愈任何类型的疾病。
其他說明
可能适用相应的销售限制。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3