Merck
1601168
USP
一类残留溶剂 - 四氯化碳
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
四氯化碳 溶液, 溶于二甲基亚砜的四氯化碳
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/CCl4/c2-1(3,4)5
InChI 密鑰
VZGDMQKNWNREIO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有本产品相关的支持信息,包括SDS和任何产品信息宣传册,均是在药典的授权下制定和发布的。
如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
残留溶剂1类-四氯化碳USP参考标准品设计用于USP规定的指定质量测试和检测。
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。  ​
其他說明
可能适用相应的销售限制。
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Carc. 2 - Ozone 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT RE 2 Inhalation
標靶器官
Liver,Kidney
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
188.6 °F - closed cup
閃點(°C)
87 °C - closed cup
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2