主要文件
1496904
USP
石蜡
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
石蜡
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
paraffin
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
InChI 密鑰
JWHAUXFOSRPERK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本产品按照现行药典要求提供和指定。所有为支持本产品而提供的信息,包括 SDS 和任何产品信息小册子,均由药典颁发机构制定和发布。
如需进一步的信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
石蜡USP参考标准品的预期用途是USP规定的指定质量测试和检测。
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。
其他說明
可能适用相应的销售限制。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
閃點(°F)
602.6 °F - Pensky-Martens closed cup
閃點(°C)
317 °C - Pensky-Martens closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)