API 家族
isoflurane
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
InChI
1S/C3H2ClF5O/c4-1(3(7,8)9)10-2(5)6/h1-2H
InChI 密鑰
PIWKPBJCKXDKJR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有本产品相关的支持信息,包括SDS和任何产品信息宣传册,均是在药典的授权下制定和发布的。
如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
异氟醚USP参考标准品设计用于USP规定的指定质量测试和检测。
生化/生理作用
异氟烷是一种串联孔钾通道激活剂。 它也是一种广泛用于动物研究和体外麻醉机制研究的麻醉剂。
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。
其他說明
可能适用相应的销售限制条件。
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3