API 家族
insulin
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
−20°C
InChI 密鑰
PBGKTOXHQIOBKM-FHFVDXKLSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括SDS和任何产品信息单均由药典颁发机构制定并发布。如需进一步的信息和支持,请浏览现行药典网站。
人胰岛素是一种由含51个氨基酸的两条链组成的肽激素,与胰腺β细胞产生的天然胰岛素非常相似。A链包括21个氨基酸,B链包括30个氨基酸。 它可以通过酶修饰来自猪胰腺的胰岛素调节氨基酸序列获取,或者采用重组DNA技术生产。
人胰岛素是一种由含51个氨基酸的两条链组成的肽激素,与胰腺β细胞产生的天然胰岛素非常相似。A链包括21个氨基酸,B链包括30个氨基酸。 它可以通过酶修饰来自猪胰腺的胰岛素调节氨基酸序列获取,或者采用重组DNA技术生产。
應用
人胰岛素USP适用于美国药典(USP)规定的质量测试和分析。
也适用于USP专论方法:
也适用于USP专论方法:
- 人胰岛素注射液
- 低鱼精蛋白锌人胰岛素混悬液和人胰岛素注射液
- 低鱼精蛋白锌人胰岛素混悬液
生化/生理作用
可调节细胞对葡萄糖、氨基酸和脂肪酸的摄取、利用和储存,并抑制糖原、蛋白质和脂肪的分解。
由胰岛β-细胞所产生的二链多肽激素。其分子量为~5800 Da。α链和β链是由两个链间二硫键所连接的。α链含有一个链间二硫键。胰岛素可调节细胞对葡萄糖、氨基酸和脂肪酸的摄取、利用和储存,并抑制糖原、蛋白质和脂肪的分解。
其他說明
InChI:1S/C257H383N65O77S6/c1-29-131(23)205(313-193(339)104-259)252(393)317-204(130(21)22)248(389)288-159(75-82-200(349)350)217(358)282-156(71-78-189(263)335)221(362)308-183-116-403-404-117-184-243(384)305-178(111-324)240(381)294-162(88-123(7)8)225(366)295-168(95-140-53-61-146(329)62-54-140)228(369)283-154(69-76-187(261)333)218(359)290-161(87-122(5)6)223(364)285-158(74-81-199(347)348)220(361)302-174(101-190(264)336)235(376)298-170(97-142-57-65-148(331)66-58-142)231(372)309-182(242(383)304-176(255(396)397)103-192(266)338)115-402-401-114-181(214(355)273-107-194(340)278-153(72-79-197(343)344)216(357)281-151(51-42-84-271-257(267)268)212(353)272-108-195(341)279-166(93-138-46-36-32-37-47-138)227(368)297-167(94-139-48-38-33-39-49-139)230(371)299-171(98-143-59-67-149(332)68-60-143)238(379)320-208(135(27)327)254(395)322-85-43-52-186(322)246(387)286-152(50-40-41-83-258)222(363)321-209(136(28)328)256(398)399)311-250(391)203(129(19)20)316-236(377)164(90-125(11)12)292-229(370)169(96-141-55-63-147(330)64-56-141)296-224(365)160(86-121(3)4)289-210(351)133(25)277-215(356)157(73-80-198(345)346)287-247(388)202(128(17)18)315-237(378)165(91-126(13)14)293-233(374)173(100-145-106-270-120-276-145)301-239(380)177(110-323)280-196(342)109-274-213(354)180(113-400-405-118-185(310-244(183)385)245(386)319-207(134(26)326)253(394)306-179(112-325)241(382)318-206(132(24)30-2)251(392)312-184)307-226(367)163(89-124(9)10)291-232(373)172(99-144-105-269-119-275-144)300-219(360)155(70-77-188(262)334)284-234(375)175(102-191(265)337)303-249(390)201(127(15)16)314-211(352)150(260)92-137-44-34-31-35-45-137/h31-39,44-49,53-68,105-106,119-136,150-186,201-209,323-332H,29-30,40-43,50-52,69-104,107-118,258-260H2,1-28H3,(H2,261,333)(H2,262,334)(H2,263,335)(H2,264,336)(H2,265,337)(H2,266,338)(H,269,275)(H,270,276)(H,272,353)(H,273,355)(H,274,354)(H,277,356)(H,278,340)(H,279,341)(H,280,342)(H,281,357)(H,282,358)(H,283,369)(H,284,375)(H,285,364)(H,286,387)(H,287,388)(H,288,389)(H,289,351)(H,290,359)(H,291,373)(H,292,370)(H,293,374)(H,294,381)(H,295,366)(H,296,365)(H,297,368)(H,298,376)(H,299,371)(H,300,360)(H,301,380)(H,302,361)(H,303,390)(H,304,383)(H,305,384)(H,306,394)(H,307,367)(H,308,362)(H,309,372)(H,310,385)(H,311,391)(H,312,392)(H,313,339)(H,314,352)(H,315,378)(H,316,377)(H,317,393)(H,318,382)(H,319,386)(H,320,379)(H,321,363)(H,343,344)(H,345,346)(H,347,348)(H,349,350)(H,396,397)(H,398,399)(H4,267,268,271)/t131-,132-,133-,134+,135+,136+,150-,151-,152-,153-,154-,155-,156-,157-,158-,159-,160-,161-,162-,163-,164-,165-,166-,167-,168-,169-,170-,171-,172-,173-,174-,175-,176-,177-,178-,179-,180-,181-,182-,183-,184-,185-,186-,201-,202-,203-,204-,205-,206-,207-,208-,209-/m0/s1
该产品是美国药典生物制品计划的一部分。
可能适用相应的销售限制。
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
其他客户在看
Insulin Human
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 44(4) (2021)
Isophane Insulin Human Suspension
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 44(4), 2352-2352 (2019)