Merck
1313006
USP
肼屈嗪 盐酸盐
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
1-肼基二氮杂萘 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H8N4 · HCl
CAS号:
分子量:
196.64
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
hydralazine
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
SMILES 字串
Cl[H].N\N=C1/N=NC=C2C=CC=CC12
InChI
1S/C8H8N4.ClH/c9-11-8-7-4-2-1-3-6(7)5-10-12-8;/h1-5,7H,9H2;1H/b11-8-;
InChI 密鑰
SECXUXOCDLQOBI-MKFZHGHUSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有本产品相关的支持信息,包括SDS和任何产品信息宣传册,均是在药典的授权下制定和发布的。
如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
Hydralazine hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Hydralazine Hydrochloride Injection
  • Hydralazine Hydrochloride Tablets
生化/生理作用
抑制DNA甲基转移酶并调节基因表达的表观遗传调控。非选择性MAO-A/B抑制剂;降压药;氨基脲敏感性胺氧化酶抑制剂。
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。  ​
其他說明
可能适用相应的销售限制。
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3