1278109
USP
Fluorometholone acetate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
(6α, 11bβ)-17-(Acetyloxy)-9-fluoro-11-hydroxy-6-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 6α-Methyl-9α-fluoro-17-acetoxy-21-deoxyprednisolone, 6α-Methyl-9α-fluoro-21-desoxyprednisolone-17-acetate, Fluorometholone 17-acetate, NSC 47438
About This Item
推荐产品
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
fluorometholone
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C24H31FO5/c1-13-10-19-17-7-9-23(14(2)26,30-15(3)27)22(17,5)12-20(29)24(19,25)21(4)8-6-16(28)11-18(13)21/h6,8,11,13,17,19-20,29H,7,9-10,12H2,1-5H3/t13-,17-,19-,20-,21-,22-,23-,24-/m0/s1
InChI 密鑰
YRFXGQHBPBMFHW-SBTZIJSASA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
應用
- Tobramycin and Fluorometholone Acetate Ophthalmic Suspension
分析報告
其他說明
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3