主要文件
1200520
USP
双氢青蒿素
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
β-双氢青蒿素, (3R,5aS,6R,8aS,9R,12R,12aR)-十氢-10-羟基-3,6,9-三甲基-3,12-环氧-12H-吡喃[4,3-j] -1,2-苯并二恶英
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H24O5
CAS号:
分子量:
284.35
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
artemisinin
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C15H24O5/c1-8-4-5-11-9(2)12(16)17-13-15(11)10(8)6-7-14(3,18-13)19-20-15/h8-13,16H,4-7H2,1-3H3/t8-,9-,10+,11+,12+,13-,14?,15-/m1/s1
InChI 密鑰
BJDCWCLMFKKGEE-KXTPALSWSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本产品按照现行药典要求提供和指定。所有为支持本产品而提供的信息,包括 SDS 和任何产品信息小册子,均由药典颁发机构制定和发布。
如需进一步的信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
双氢青蒿素USP参考标准品设计用于美国药典规定的指定质量测试和检测。
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。
其他說明
可能适用相应的销售限制。
象形圖
FlameEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Org. Perox. C
儲存類別代碼
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)