1193356
USP
异硬脂醇
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
4,4-[[6-[[4-[[((1,1-二甲基乙基)氨基]羰基]苯基]氨基] -1,3,5-三嗪-2,4-二基]二亚氨基]双苯甲酸1,1′-双(2-乙基己基)酯, 4,6-双[4-(2-乙基己基氧羰基)苯胺基] -2- [4-(叔丁基氨基羰基)苯胺基] -1,3,5-三嗪, 二乙基己基丁酰胺三氮唑, 双(2-乙基己基) 4,4‘-[(6-{[4-(叔-丁基氨基甲酰基)苯基]氨基} -1,3,5-三嗪-2,4-二基)二亚氨基]二苯甲酸酯
About This Item
推荐产品
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
iscotrizinol
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccc(Nc2nc(Nc3ccc(cc3)C(=O)NC(C)(C)C)nc(Nc4ccc(cc4)C(=O)OCC(CC)CCCC)n2)cc1
InChI
1S/C44H59N7O5/c1-8-12-14-30(10-3)28-55-39(53)33-18-24-36(25-19-33)46-42-48-41(45-35-22-16-32(17-23-35)38(52)51-44(5,6)7)49-43(50-42)47-37-26-20-34(21-27-37)40(54)56-29-31(11-4)15-13-9-2/h16-27,30-31H,8-15,28-29H2,1-7H3,(H,51,52)(H3,45,46,47,48,49,50)
InChI 密鑰
OSCJHTSDLYVCQC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
應用
分析報告
其他說明
相關產品
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 4
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1