Key Documents
1179118
USP
右旋酮洛芬氨丁三醇
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
右旋酮洛芬氨丁三, (S)-α-甲基-3-苯甲酰基苯乙酸 2-氨基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇, (S)-右旋酮洛芬丁三醇, 右旋酮洛芬氨丁三醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H14O3 · C4H11NO3
分子量:
375.42
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
dexketoprofen
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
InChI
1S/C16H14O3.C4H11NO3/c1-11(16(18)19)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12;5-4(1-6,2-7)3-8/h2-11H,1H3,(H,18,19);6-8H,1-3,5H2
InChI 密鑰
QUZMDHVOUNDEKW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本产品按照现行药典要求提供和指定。所有为支持本产品而提供的信息,包括 SDS 和任何产品信息小册子,均由药典颁发机构制定和发布。
如需进一步的信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
右酮洛芬氨丁三醇USP参考标准品设计用于美国药典规定的指定质量测试和检测。
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。
其他說明
可能适用相应的销售限制。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3