Merck
1098388
USP
微晶纤维素
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
纤维素, 棉短绒, 纤维素粉末
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
microcrystalline cellulose
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
SMILES 字串
O1[C@H](C(C(C(C1CO)O)O)O)O[C@@H]2C(OC(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3?,4?,5?,6?,7?,8?,9?,10-,11?,12+/m1/s1
InChI 密鑰
GUBGYTABKSRVRQ-WFVLMXAXSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括SDS和任何产品信息单均由药典颁发机构制定并发布。如需进一步的信息和支持,请访问现行药典网站。
微晶纤维素 (MCC) 是一种纯化的、部分解聚的纤维素,通过以矿物酸处理由纤维植物材料获取的浆状α纤维素而制备。
應用
微晶纤维素可作为原料用于制备一种可生物降解聚合物,即微晶纤维素(MCC)壳聚糖膜,其是通过溶液浇铸法以不同组分的壳聚糖和不同增塑剂(包括甘油和聚乙二醇)生产的。
用于分区色谱的高纯度纤维素粉末。
分析報告
这些产品仅供测试和化验使用。它们不适用于人类或动物,也不能用于诊断、治疗或治愈任何类型的疾病。
其他說明
可能适用相应的销售限制。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Microcrystalline Cellulose
Pharmacopeia, US
United States Pharmacopeia/National Formulary, 42(3), 5696-5696 (2019)