Key Documents
1041992
USP
脱氟阿瑞匹坦
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
5-{[(2R,3S)-2-{(R)-1-[3,5-双(三氟甲基)苯基]乙氧基}-3-苯基吗啉代]甲基}-2H-1,2,4-三唑-3(4H)-酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H22F6N4O3
分子量:
516.44
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
aprepitant
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C23H22F6N4O3/c1-13(15-9-16(22(24,25)26)11-17(10-15)23(27,28)29)36-20-19(14-5-3-2-4-6-14)33(7-8-35-20)12-18-30-21(34)32-31-18/h2-6,9-11,13,19-20H,7-8,12H2,1H3,(H2,30,31,32,34)/t13-,19+,20-/m1/s1
InChI 密鑰
YOBMIXIISZAQGF-CAYVGHNUSA-N
一般說明
本产品按照现行药典要求提供和指定。所有本产品相关的支持信息,包括 SDS 和任何产品信息宣传册,均是在药典的授权下制定和发布的。
如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
Desfluoro Aprepitant USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Aprepitant
  • Aprepitant Capsules
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。
其他說明
可能适用相应的销售限制。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3