API 家族
sorafenib
製造商/商標名
EDQM
應用
pharmaceutical
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
FC(F)(F)c1c(ccc(c1)NC(=O)Nc2ccc(cc2)Oc3cc(ncc3)C(=O)NC)Cl
InChI
1S/C21H16ClF3N4O3/c1-26-19(30)18-11-15(8-9-27-18)32-14-5-2-12(3-6-14)28-20(31)29-13-4-7-17(22)16(10-13)21(23,24)25/h2-11H,1H3,(H,26,30)(H2,28,29,31)
InChI 密鑰
MLDQJTXFUGDVEO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。该产品的所有支持信息,包括SDS和任何产品信息宣传页均由药典发行机构制定并发布。如需更多信息和支持,请见现行药典的网站。
應用
索拉非尼(EP参考标准品)仅用于欧洲药典中明确规定的实验室测试用途。
包裝
本品按照现行药典要求提供。有关当前单位数量,请见EDQM 参考目录。
其他說明
可能适用相应的销售限制。
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
Su-Hong Chen et al.
Experimental and therapeutic medicine, 23(3), 232-232 (2022-03-01)
Sorafenib is currently used to treat hepatocellular carcinoma (HCC). However, the development of chemoresistance to sorafenib is a major limitation for sorafenib-based therapy in patients with HCC. In the present study, the effect of the combination therapy of sorafenib and