SU860143
1 of 10
Supelco
854973
短螺纹瓶盖,9mm 螺纹,带衬垫
29047-U
带衬垫的螺纹盖(9mm 螺纹)
27558
27252
2mL 卡口样品瓶,12mm×32mm,广口 (6.0mm)
29051-U
29320-U
经过认证的带隔垫聚丙烯盖
Z626937
Hellma® 吸收比色皿,流通池
854161
Sigma-Aldrich
MAK487
Lactose Assay Kit
RAB0228
人类 IGF-I ELISA 试剂盒
PTFE/silicone (with slit)blue polypropylene (6.0 mm hole)
55 (Durometer: shore A)
pkg of 1000 ea
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
9 mm × 1.0 mm
thread for 9 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析色谱_分析试剂瓶_分析进样针-默克生命科学
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。