Key Documents
SPRF5
Smoke Point Reference Fuel Blend
Fuel Blend 5 for 30.2 mm (10/90%v/v), certified reference material
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
等級
certified reference material
品質等級
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
Paragon Scientific Ltd
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
10.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-12 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)