product name
盐酸, univAR™
蒸汽密度
1.3 (vs air)
蒸汽壓力
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
產品線
univAR™
包裝
glass bottle of 4 × 2.5 L (SAAR3063054LCA)
bp
>100 °C (lit.)
密度
1.070 g/cm3 at 20 °C (lit.)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI 密鑰
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Analysed reagent
For laboratory use only
法律資訊
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1