Merck
SAAR2675990
D- (+)-葡萄糖 一水合物
univAR
别名:
葡萄糖 一水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H12O6 · H2O
CAS号:
分子量:
198.17
Beilstein:
5250278
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
產品線
univAR
包裝
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR2675990EM)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6.H2O/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H2/t3-,4+,5+,6+;/m0./s1
InChI 密鑰
SPFMQWBKVUQXJV-BTVCFUMJSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Analysed reagent
For laboratory use only
法律資訊
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)