Merck
SAAR1022020
丙酮
uniLAB
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3COCH3
CAS号:
分子量:
58.08
Beilstein:
635680
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
bp:
56 °C/760 mmHg (lit.)
蒸汽密度
2 (vs air)
蒸汽壓力
184 mmHg ( 20 °C)
產品線
uniLAB
形狀
liquid
expl. lim.
13.2 %
包裝
glass bottle of 1 × 2.5 L (SAAR1022020LC)
pkg of 25 L (SAAR1022020ME)
dilution
(for laboratory use only)
折射率
n20/D 1.359 (lit.)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI 密鑰
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
丙酮的发光强度取决于溶液组分。丙酮吸收UV光,导致丙酮光分解和放射性产物。
Chemically pure
For laboratory use only
法律資訊
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)