Merck
PHL89874
异佛手柑内酯
phyproof® Reference Substance
别名:
2-氧代-(2H)-呋喃并(2,3-H)-1-苯并吡喃, 2H-呋喃[2,3-H]-1-苯并吡喃-2-酮, NSC 404563, 异补骨脂素
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H6O3
CAS号:
分子量:
186.16
Beilstein:
153970
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
PhytoLab
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=C1Oc2c(C=C1)ccc3occc23
InChI
1S/C11H6O3/c12-10-4-2-7-1-3-9-8(5-6-13-9)11(7)14-10/h1-6H
InChI 密鑰
XDROKJSWHURZGO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生化/生理作用
角呋喃香豆素具有多种光生物效应。在长波紫外线照射下,与双链 DNA 形成单加合物,并与不饱和脂肪酸反应。抑制 Ehrlich 腹水肿瘤细胞中的 DNA 和 RNA 合成,以及细胞复制。
其他說明
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica pimpinella
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)