Merck
PHL89741
新橙皮苷
phyproof® Reference Substance
别名:
(S)-4′-甲氧基-3 ′,5,7-三羟基黄酮-7- [2-O-(α-L-鼠李吡喃糖基)-β-D-吡喃葡萄糖苷], NSC 31048, 橙皮素7-O-新橙皮苷糖
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C28H34O15
CAS号:
分子量:
610.56
Beilstein:
74945
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥95.0% (HPLC)
形狀
powder
製造商/商標名
PhytoLab
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COc1ccc(cc1O)[C@@H]2CC(=O)c3c(O)cc(O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O[C@@H]5O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]5O)cc3O2
InChI
1S/C28H34O15/c1-10-21(33)23(35)25(37)27(39-10)43-26-24(36)22(34)19(9-29)42-28(26)40-12-6-14(31)20-15(32)8-17(41-18(20)7-12)11-3-4-16(38-2)13(30)5-11/h3-7,10,17,19,21-31,33-37H,8-9H2,1-2H3/t10-,17-,19+,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27-,28+/m0/s1
InChI 密鑰
ARGKVCXINMKCAZ-UZRWAPQLSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生化/生理作用
具有神经保护和抗氧化作用的黄烷酮苷。与其他柑橘类黄烷酮不同,它无法抑制大鼠模型中的口腔癌变,但是对胃炎和胃部病变具有保护作用。
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)