Merck
PHL89280
水飞蓟宾(A + B混合物)
phyproof® Reference Substance
别名:
水飞蓟宾, (2R,3R)-3,5,7-三羟基-2-[3-(4-羟基-3-甲氧基苯基)-2-羟甲基-2,3-二氢苯并 [1,4] 二恶英-6-基] 色满-4-酮, 西利马林
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C25H22O10
分子量:
482.44
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥95.0% (HPLC)
製造商/商標名
PhytoLab
應用
food and beverages
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COc1cc(ccc1O)C2Oc3cc(ccc3OC2CO)[C@H]4Oc5cc(O)cc(O)c5C(=O)[C@@H]4O
InChI
1S/C25H22O10/c1-32-17-6-11(2-4-14(17)28)24-20(10-26)33-16-5-3-12(7-18(16)34-24)25-23(31)22(30)21-15(29)8-13(27)9-19(21)35-25/h2-9,20,23-29,31H,10H2,1H3/t20?,23-,24?,25+/m0/s1
InChI 密鑰
SEBFKMXJBCUCAI-DBMPWETRSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
其他說明
This compound is commonly found in plants of the genus: silybum
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)