Merck
PHL83916
Tigogenin
phyproof® Reference Substance
别名:
(25R)-5α-Spirostan-3β-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H44O3
CAS号:
分子量:
416.64
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥90.0% (GC)
製造商/商標名
PhytoLab
形式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C[C@@H]1CC[C@@]2(OC1)O[C@H]3C[C@H]4[C@@H]5CC[C@H]6C[C@@H](O)CC[C@]6(C)[C@H]5CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H]2C
InChI
1S/C27H44O3/c1-16-7-12-27(29-15-16)17(2)24-23(30-27)14-22-20-6-5-18-13-19(28)8-10-25(18,3)21(20)9-11-26(22,24)4/h16-24,28H,5-15H2,1-4H3/t16-,17+,18+,19+,20-,21+,22+,23+,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI 密鑰
GMBQZIIUCVWOCD-MFRNJXNGSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)