Merck
PHL83910
8-Shogaol
phyproof® Reference Substance
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H28O3
CAS号:
分子量:
304.42
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥90.0% (HPLC)
製造商/商標名
PhytoLab
應用
food and beverages
形式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O(C)c1c(ccc(c1)CCC(=O)\C=C\CCCCCCC)O
InChI
1S/C19H28O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-17(20)13-11-16-12-14-18(21)19(15-16)22-2/h9-10,12,14-15,21H,3-8,11,13H2,1-2H3/b10-9+
InChI 密鑰
LGZSMXJRMTYABD-MDZDMXLPSA-N
一般說明
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
其他說明
This compound is commonly found in plants of the genus: zingiber
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)