Merck
PHL83884
Panicolin
phyproof® Reference Substance
别名:
Skullcapflavone I, 2′,5-Dihydroxy-7,8-dimethoxyflavone, 5-Hydroxy-2-(2-hydroxyphenyl)-7,8-dimethoxy-4H-1-benzopyran-4-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H14O6
CAS号:
分子量:
314.29
Beilstein:
1328749
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥95.0% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
PhytoLab
SMILES 字串
OC1=C(C(C=C(C2=CC=CC=C2O)O3)=O)C3=C(OC)C(OC)=C1
InChI
1S/C17H14O6/c1-21-14-8-12(20)15-11(19)7-13(23-17(15)16(14)22-2)9-5-3-4-6-10(9)18/h3-8,18,20H,1-2H3
InChI 密鑰
CZRGNFVQUYWGKP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)