Merck
PHL80836
对伞花烃
phyproof® Reference Substance
别名:
4-异丙基甲苯, 对异丙基甲苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C6H4CH(CH3)2
CAS号:
分子量:
134.22
Beilstein:
1903377
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
蒸汽密度
4.62 (vs air)
蒸汽壓力
1.5 mmHg ( 20 °C)
3.7 mmHg ( 37.7 °C)
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥95.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
817 °F
expl. lim.
5.6 %
製造商/商標名
PhytoLab
折射率
n20/D 1.490 (lit.)
bp
176-178 °C (lit.)
密度
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C10H14/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4-8H,1-3H3
InChI 密鑰
HFPZCAJZSCWRBC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
其他說明
This compound is commonly found in plants of the genus: thymus
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
125.6 °F - closed cup
閃點(°C)
52 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)