Merck
PHL80437
肠内酯
phyproof® Reference Substance
别名:
反式 -α,β-双(3-羟基苄基)丁内酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H18O4
CAS号:
分子量:
298.33
Beilstein:
4699604
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥95.0% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
PhytoLab
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Oc1cccc(C[C@@H]2COC(=O)[C@H]2Cc3cccc(O)c3)c1
InChI
1S/C18H18O4/c19-15-5-1-3-12(8-15)7-14-11-22-18(21)17(14)10-13-4-2-6-16(20)9-13/h1-6,8-9,14,17,19-20H,7,10-11H2/t14-,17+/m1/s1
InChI 密鑰
HVDGDHBAMCBBLR-PBHICJAKSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生化/生理作用
肠内酯是膳食芝麻素(来自芝麻籽的木脂素)的主要人体代谢物。一种植物雌激素,在一项研究中显示与乳腺癌风险呈负相关。
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)