Merck
PHL80239
白屈菜酸
phyproof® Reference Substance
别名:
4-氧代-4H-吡喃-2,6-二甲酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H4O6
CAS号:
分子量:
184.10
Beilstein:
163607
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
powder
製造商/商標名
PhytoLab
mp
265 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)C1=CC(=O)C=C(O1)C(O)=O
InChI
1S/C7H4O6/c8-3-1-4(6(9)10)13-5(2-3)7(11)12/h1-2H,(H,9,10)(H,11,12)
InChI 密鑰
PBAYDYUZOSNJGU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)