Merck
PHL80111
芝麻酚
phyproof® Reference Substance
别名:
3,4-二亚甲氧基苯酚, 3,4-亚甲二氧基苯酚
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H6O3
CAS号:
分子量:
138.12
Beilstein:
127405
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
crystals
製造商/商標名
PhytoLab
mp
62-65 °C (lit.)
SMILES 字串
Oc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C7H6O3/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-3,8H,4H2
InChI 密鑰
LUSZGTFNYDARNI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)