主要文件
K08670732
Kromasil® C8 高效液相色谱柱
10 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 250 mm × 4.6 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
產品線
Kromasil®
製造商/商標名
Kromasil® KR100-10-C8-4.6X250
存貨情形
available only in USA, Canada and Puerto Rico
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
250 mm × 4.6 mm
基質活性組
C8 (octyl) phase
粒徑
10 μm
孔徑
100 Å
應用
food and beverages
分離技術
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)