主要文件
EURM019
SARS-CoV-2的单链RNA(ssRNA)片段
EURM Reference Material
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
製造商/商標名
JRC
應用
clinical testing
儲存溫度
−20°C
一般說明
旨在用作检测冠状病毒 SARS-CoV-2 存在的阳性质量控制样本。
它可用于验证 SARS-CoV-2 实时 RT-PCR 测定的转录和扩增步骤的正确性。
EURM-019 是一种含有稳定的体外转录(IVT)合成单链 RNA(ssRNA)的缓冲溶液。它不含任何活病毒。
这种 880 nt 的通用合成 ssRNA 包含可通过以下 RT-PCR 分析扩增的目标区域:
a)由美国疾病控制和预防中心开发的 N1、N2 和 N3 基因
b)Charité(DE)开发的 E 基因和 RdRP 基因
c)日本国立传染病研究所(JP)开发的 N 基因
d)泰国卫生部(TH)开发的 N 基因
e)欧盟委员会(EU)联合研究中心开发的 S 基因
其他說明
更多信息,请参阅:
EURM019
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)