Key Documents
ES5699
ChromegaChiral Chiral CC3, 10 Micron HPLC Column
10 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 2.1 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
SB.52
材料
stainless steel column
品質等級
產品線
ChromegaChiral
製造商/商標名
ES Industries 152351-CC3
包裝
1 ea of
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
25 cm × 2.1 mm
基質
fully porous particle
基質活性組
amylose, carbamate phase
粒徑
10 μm
孔徑
1000 Å pore size
工作pH值
2-8
分離技術
chiral
supercritical fluid (SFC)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
ChromegaChiral CC3 (amylose tris(5-chloro-2-methyl- phenylcarbamate) is a new product for high resolution chiral separations based on a new halogenated carbohy- drate based chiral stationary phase.
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
ChromegaChiral is a trademark of ES Industries
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)