Key Documents
ES5476
ChromegaChiral Chiral CCJ, 3 Micron HPLC Column
3 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115709
NACRES:
SB.52
材料
stainless steel column
品質等級
產品線
ChromegaChiral
製造商/商標名
ES Industries 125151-CCJ
包裝
1 ea of
技術
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
長度 × 內徑
10 cm × 4.6 mm
基質
fully porous particle
基質活性組
cellulose 4-methylbenzoate phase
粒徑
3 μm
孔徑
1000 Å pore size
工作pH值
2-8
分離技術
chiral
supercritical fluid (SFC)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
ChromegaChiral CCJ (cellulose 4-methylbenzoate) is a new product for high resolution chiral separations based on a new halogenated carbohydrate based chiral stationary phase.
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
ChromegaChiral is a trademark of ES Industries
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)