主要文件
ERMBF446A
Maize GMO Standard ERM-BF446
certified reference material, 0% (MIR162) Maize for the detection of GMO maize (MIR162) with PCR, ERM®
别名:
Maize MIR162, GMO Standard ERM-BF446
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
agency
ERM®
製造商/商標名
JRC
應用
food and beverages
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析報告
For more information please click on the below product number:
ERMBF446A
法律資訊
ERM is a registered trademark of European Commission
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)