主要文件
ERMBF411G
玉米 GMO 标准品 ERM-BF411
ERM®, certified reference material, 100% Bt-176, for the detection of GMO maize (Br-176) with PCR
别名:
GMO 标准品 ERM-BF411, 玉米 Bt-176
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
85151701
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
agency
ERM®
品質
for the detection of GMO maize (Br-176) with PCR
製造商/商標名
JRC
應用
food and beverages
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析報告
For more information please click on the below product number:
ERMBF411G
法律資訊
ERM is a registered trademark of European Commission
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)