主要文件
D4294LMPSC
Polysulfide in light mineral oil, ASTM D4294
Calibration Set C
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
品質等級
形狀
liquid
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
Paragon Scientific Ltd
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
成分
Kit contains: LMPS150, LMPS170, LMPS180, LMPS190, LMPS200; 100 mL ea.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)