主要文件
D2622LMSUA
Sulfur in light mineral oil, ASTM D2622
Calibration Set A
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
Paragon Scientific Ltd
應用
petroleum
形式
matrix material
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
成分
Set A
Blank, 0.0005% (5ppm), 0.001% (10ppm), 0.01% (100ppm), 0.025% (250ppm), 0.05% (500ppm), 0.075% (750ppm), 0.1% (1000ppm); 100 mL ea.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
170.6 °F - closed cup
閃點(°C)
77 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)