主要文件
带有 TFE/橡胶隔垫的带孔螺纹盖
black polypropylene, septum (TEF/red rubber), septum thickness 1.3 mm, 8-425 thread
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
black polypropylene
septum (TEF/red rubber)
硬度
60 (Durometer: shore A)
包裝
pkg of 1 × 1000 ea (854984)
膠墊厚度
1.3 mm
接頭
8-425 thread
相容性
for use with 11.6 × 32mm vial (standard opening with 8-425 thread)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)