主要文件
97719-U
Supelco
VersaFlash HTFP Station
extended length
别名:
带加长杆的 VersaFlash 工作台
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
NC.05
技術
LPLC: suitable
相容性
for use with cartridges having an overall (stacked) length less than 425mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
VersaFlash 工作台用于在处理过程中固定 VersaPak 柱。采用独特的预压缩柱设计,无需安装压缩装置,使得色谱柱更换快捷简单。只需简单地旋转和拉出手柄,即可方便快捷地安装、取出和更换工作台中的 VersaPak 柱。要将工作台放大来安装较大色谱柱也十分简单,松开上台板的旋钮,将其调节至适合较大柱或是较小柱的高度。大多数柱色谱系统都受限于较窄的样品范围,为了处理较大的样品量,用户还需要购买其他硬件并费力进行更换。VersaFlash 工作台可以单独使用,也可以与泵、VersaVac 样品加载工作站以及启动套装组成一套完整的系统。
法律資訊
VersaFlash is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)