Merck
97583
Supelco
N-(2-羟乙基)乙二胺
analytical standard
别名:
N-(2-氨基乙基)乙醇胺, 氨基乙基乙醇胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH2CH2CH2NHCH2CH2OH
CAS号:
分子量:
104.15
Beilstein:
506012
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
NACRES:
NA.21
等級
analytical standard
品質等級
蒸汽密度
3.6 (vs air)
化驗
≥98.0% (GC)
技術
HPLC: suitable
折射率
n20/D 1.485 (lit.)
bp
238-240 °C/752 mmHg (lit.)
密度
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
NCCNCCO
InChI
1S/C4H12N2O/c5-1-2-6-3-4-7/h6-7H,1-5H2
InChI 密鑰
LHIJANUOQQMGNT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
291.2 °F
閃點(°C)
144 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)