Merck
96607
Supelco
2-苯基吲哚
analytical standard
别名:
NSC 15776, 稳定剂I
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H11N
CAS号:
分子量:
193.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.21
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥ 98.0% (GC)
技術
HPLC: suitable
bp
250 °C/10 mmHg (lit.)
mp
188-190 °C (lit.)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
c1ccc(cc1)-c2cc3ccccc3[nH]2
InChI
1S/C14H11N/c1-2-6-11(7-3-1)14-10-12-8-4-5-9-13(12)15-14/h1-10,15H
InChI 密鑰
KLLLJCACIRKBDT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
作为以下制备反应的反应物:
  • 通过碘催化的Markovnikov加成反应制备的氧吡咯烷类似物
  • 色氨酸双加氧酶抑制剂吡啶基-乙烯基-吲哚类化合物可作为潜在的抗癌免疫调节剂
  • 有机发光二极管(OLED)
  • 抗炎药
  • 潜在的环氧合酶1(COX-1)/环氧合酶2(COX-2)抑制剂
  • 癌症和疟疾治疗剂
  • 抗真菌和抗菌剂
  • 荧光探针
作为以下反应的反应物:
  • 二氟羟基化反应†
  • Mannich型反应†
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)