化驗
≥95.0% (GC)
技術
HPLC: suitable
bp
140 °C/12 mmHg (lit.)
mp
59-61 °C (lit.)
形式
neat
SMILES 字串
NCCCCCCCCCCN
InChI
1S/C10H24N2/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12/h1-12H2
InChI 密鑰
YQLZOAVZWJBZSY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1