Merck
91641
Supelco
月桂内酰胺
analytical standard
别名:
12-氨基十二酸内酰胺, 氮杂-2-环十三酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H23NO
CAS号:
分子量:
197.32
Beilstein:
122031
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=C1CCCCCCCCCCCN1
InChI
1S/C12H23NO/c14-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13-12/h1-11H2,(H,13,14)
InChI 密鑰
JHWNWJKBPDFINM-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
383.0 °F - closed cup
閃點(°C)
195 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)