Merck
90958
Supelco
2-羟基-4-正辛氧基二苯甲酮
analytical standard
别名:
2-Benzoyl-5-octyloxyphenol, Benzophenone, 2-hydroxy-4-(octyloxy), [2-Hydroxy-4-(octyloxy)phenyl]phenylmethanone
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)7OC6H3(OH)COC6H5
CAS号:
分子量:
326.43
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
mp
47-49 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCCCOc1ccc(c(O)c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C21H26O3/c1-2-3-4-5-6-10-15-24-18-13-14-19(20(22)16-18)21(23)17-11-8-7-9-12-17/h7-9,11-14,16,22H,2-6,10,15H2,1H3
InChI 密鑰
QUAMTGJKVDWJEQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food.
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1B
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
215.6 °F - closed cup
閃點(°C)
102 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)