Merck
90172
Supelco
1-十三醇
analytical standard
别名:
十三烷醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)12OH
CAS号:
分子量:
200.36
Beilstein:
1739991
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
等級
analytical standard
蒸汽密度
6.9 (vs air)
化驗
≥96.5% (GC)
形狀
solid
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
顏色
, Colorless and White to Off White
bp
155-156 °C/15 mmHg (lit.)
mp
29-34 °C (lit.)
密度
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C13H28O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14/h14H,2-13H2,1H3
InChI 密鑰
XFRVVPUIAFSTFO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
250.0 °F - closed cup
閃點(°C)
121.11 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)