主要文件
90007AST
Supelco
1-苯基-1-乙醇
5000 μg/mL in ethanol: isopropanol (95:5), analytical standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
包裝
ampule of 1 mL
濃度
5000 μg/mL in ethanol: isopropanol (95:5)
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
形式
single component solution
儲存溫度
2-8°C
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
其他說明
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
55.4 °F - closed cup
閃點(°C)
13 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)