主要文件
843272
TOYOPEARL® SP-550C Bulk Media
phase sulfopropyl, bottle of 100 mL, 100 μm particle size, Tosoh 0043272
别名:
TOYOPEARL® SP-550C Bulk Media
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
產品線
TOYOPEARL®
形狀
slurry
特點
counter ion Na+
包裝
bottle of 100 mL
製造商/商標名
Tosoh 0043272
Tosoh 43272
參數
3 bar max. pressure
技術
LPLC: suitable
基質
hydroxylated methacrylic polymer
基質活性組
sulfopropyl phase
粒徑
100 μm
工作pH值
2-13
容量
100 g/L±20 adsorption capacity (lysozyme)
分離技術
cation exchange
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Toyopearl SP-550 resin is a strong cation exchanger useful for purification of molecules such as insulin and proteins up to 100kD. It is used for high throughput capture of feedstocks.
規格
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
外觀
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
104.0 °F - closed cup
閃點(°C)
40 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)