主要文件
819812
TOYOPEARL® HW-55F Bulk Media
phase hydroxylated methacrylate, bottle of 150 mL, 45 μm particle size
别名:
TOYOPEARL® HW-55 Size Exclusion Media
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106500
產品線
TOYOPEARL®
形狀
slurry
包裝
bottle of 150 mL
製造商/商標名
Tosoh 19812
參數
3 bar max. pressure
技術
LPLC: suitable
基質
hydroxylated methacrylic polymer
基質活性組
hydroxylated methacrylate phase
粒徑
45 μm
工作pH值
2-13
分離技術
size exclusion (SEC)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Toyopearl HW-55 resin is a hydroxylated methacrylic polymer bead for size exclusion chromatography of proteins between 1,000-700,000 Da. It also is the base bead for all Toyopearl "-550" designated products.
規格
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
外觀
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)